Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 711520.10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10546301
  • 41.70€ / 10g
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
7 μm
Liquid Chromatography
Polygosil Phases
100 Å
10 g