Learn More
Macherey-Nagel™ Piastre in vetro Polygram SIL G-25 UV254
Stable in almost all organic solvents. Macherey-Nagel™ SIL G-25 / UV254 Glass Plates are analytical plates with unmodified standard silica layers on glass for use in TLC. Feature a green fluorescence indicator for short-wave UV.
206.00€ - 301.00€
Specifica
Materiale | Glass Plates with Unmodified Silica 60 Layers |
---|---|
Dimensione particelle | 5 to 17 μm |
Dimensione del poro | 60 Å |
Tipo | Piastre in vetro |
Indicatore fluorescente | UV254 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12827951
|
Macherey-Nagel™
809027.200 |
50 x 100 mm |
301.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12810951
|
Macherey-Nagel™
809028.100 |
2.5 x 7.5 cm |
206.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
SIL G-25 / UV254 Glass Plates feature unmodified, standard-grade silica 60 layers with a green fluorescent indicator.
- Manganese-activated zinc silicate indicator with green fluorescence for short-wave UV (254nm)
- Highly polymeric products, which are stable in almost all organic solvents and resistant towards aggressive visualization reagents
Specifica
Glass Plates with Unmodified Silica 60 Layers | |
60 Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |
5 to 17 μm | |
Piastre in vetro | |
0.75 ml/g | |
0.25 mm |