Learn More
Scilabub™ Guanto criogenico in poliammide
Codice prodotto. 11813811
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
1 paio
pezzi 2
Codice prodotto. 11813811
Marca: Scilabub™ GLO/CMEL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polyimide Cryogenic Gloves have been specially developed for the handling of very cold objects stored in the vapour phase of liquid nitrogen (ranging from -120°C to -190°C).
  • Developed for handling very cold objects, typically those stored in the vapour phase of liquid nitrogen (in the range -120°C to -190°C)
  • Gloves should not actually be immersed in liquid nitrogen
  • The outer layer is waterproof material to resist condensed water on cold surfaces
  • Permeable to gases (including water vapour) for enhanced user comfort so that there is no clammy condensation inside
  • Stitch holes unsealed to reduce bulk around the fingers
  • Very durable, and retain flexibility (albeit with some stiffening) for long periods in cold atmospheres
  • Polyimide outer material, polyolefin with some polyester as filling and cotton liner
  • Manufactured to EN511
Specifica
Classificazione DPI di categoria III
Coating Material Poliammide
Colore Blue
Materiale Fabric
Powdered Powder Free
Product Type Guanti criogenici
Size Large
Sterilità Non-sterile
Temperature (Metric) Max –190 °C
Materiale rivestimento interno Cotone
Quantità Confezione da 1
Resistente a Acqua
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm