Learn More
Polyimide film, 0.008mm thick, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11344867
Click to view available options
Quantità:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
100mm
150mm
300mm
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11344867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041896.GH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62929-02-6
Formula molecolare C35H28N2O7
Molecular Weight (g/mol) 588.62
Numero MDL MFCD00677744
InChI Key CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
PubChem CID 6454485
IUPAC Name 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2H-inden-5-amine;5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Polyimide film
Nota nome 0.008mm thick
Forma fisica ≈0.1136g/100x100mm
Quantità 100 x 100 mm