Learn More
Heidolph™ Polymax 2040 (5° Tilt Angle)
Codice prodotto. 10283071 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10283071
Marca: Heidolph™ 5424000500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With a usable area of 390 x 340 mm, the Polymax 2040 is the optimal shaker for increased sample throughput.
  • It can be equipped with a second storey, allowing the area can even be doubled
  • Usable area of 390 x 340 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tensione 230 V
Tipo di spina EU Plug
Dimensioni della piattaforma (L x P) 390 x 340 mm