Learn More
Thermo Scientific™ Polymer Tubing Cutter
Codice prodotto. 10759295 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Replacement Blade
Tubing Cutter
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10759295
Marca: Thermo Scientific™ A328
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Produce flat, 90°, burr-free ends of polymer tubing for HPLC applications using Thermo Scientific™ Polymer Tubing Cutter.
Produce flat, 90°, burr-free ends of polymer tubing for HPLC applications using the Thermo Scientific™ Polymer Tubing Cutter. It is compatible with rigid polymeric tubing and comes with guide holes for 1/16 in. and 1/8 in. tubing.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Replacement Blade
Quantità 5 Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Polymeric Tubing Cutter