Learn More
Vitlab™ Pinze in polimetilpentene
Codice prodotto. 10350881
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10350881
Marca: Vitlab™ 67895
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In PMP per garantire una resilienza molto buona. Le pinzette in polimetilpentene VITLab™ sono ideali per l'uso nelle operazioni di imbottigliamento e decantazione.
  • White, Pointed, Elastic 
Specifica
Stile punta Estremità appuntita
Materiale Polimetilpentene
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) Confezione da 10
Da utilizzare con (applicazione) Per sterilizzazione in autoclave e a microonde, imbottigliamento e decantazione
Tipo Pinzette