Learn More
Vitlab™ Pinze in polimetilpentene
Codice prodotto. 11717202
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11717202
Marca: Vitlab™ 67895
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In PMP per garantire una resilienza molto buona. Le pinzette in polimetilpentene VITLab™ sono ideali per l'uso nelle operazioni di imbottigliamento e decantazione.
  • White, Pointed, Elastic 
Specifica
Stile punta Estremità appuntita
Materiale Polimetilpentene
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) Confezione da 10
Da utilizzare con (applicazione) Per sterilizzazione in autoclave e a microonde, imbottigliamento e decantazione
Tipo Pinzette