Learn More
Vitlab™ Pinze in polimetilpentene
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- White, Pointed, Elastic
Specifica
Specifica
| Stile punta | Estremità appuntita |
| Materiale | Polimetilpentene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | Confezione da 10 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per sterilizzazione in autoclave e a microonde, imbottigliamento e decantazione |
| Tipo | Pinzette |