Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Polymethylpentene Griffin Beakers
Codice prodotto. 15722086
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
150 mL
400 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15722086
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 60503
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides glass-like clarity
  • Easily readable
  • Printed red scale; not raised
Specifica
Colore Transparent
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.98 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 2.5 cm
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale PMP
Da utilizzare con (applicazione) For Glass-Like Clarity
Altezza (sistema imperiale) 1.37 in.
Altezza (sistema metrico) 3.5 cm
Incrementi 2 mL
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 302°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 150°C
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056
Scale Red Graduated Scale
Stile Griffin