Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Polymethylpentene Griffin Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
150 mL
400 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Easily readable
- Printed red scale; not raised
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.98 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.5 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | PMP |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Glass-Like Clarity |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.37 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 3.5 cm |
| Incrementi | 2 mL |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa max | 302°F |
| Vedi altri risultati |