Learn More
Vitlab™ Pinze in poliossimetilene
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
pezzi 50
Descrizione
- For bottling and decanting
- Yello
- Blunt
- Elastic
- Very good resilience
Specifica
Specifica
| Stile punta | Estremità arrotondata |
| Materiale | Poliossimetilene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | Confezione da 5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per sterilizzazione in autoclave, imbottigliamento e decantazione |
| Tipo | Pinzette |