Learn More
Buerkle™ Rapid Couplings, NW 6.4mm, Female Connections for Plate Mounting with Hose Nozzle
Fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum. Buerkle™ Rapid Couplings are ideal when connecting and separating hoses, machines, apparatus, containers and more.
44.70€ - 51.35€
Specifica
Product Type Rapid Coupling
Quantità confezione 25/Scale
Include Female connections, hose nozzle
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Materiale Dimensioni dei tubi Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Dimensioni dei tubi Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11849550
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
8763-1140
POM 6.5 mm dia. x 50 mm With valve
45.15€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11859550
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
8763-1150
POM 8 mm dia. x 50 mm With valve
47.50€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10082373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
8763-1160
POM 9.5 mm dia. x 50 mm With valve
44.70€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10245653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
8763-2160
Polypropylene 9.5 mm dia x 50 mm With valve
51.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polyoxymethylene or polypropylene
  • Maximum flow possible
  • Easy single-handed operation
  • Secure O-ring guarantees that couplings are leakproof
  • Polyoxymethylene operating pressure at 20°C: up to 10 bar, operating temperature from −40° to +80°C
  • Polypropylene operating pressure at 20°C: up to 8 bar, operating temperature from 0° to 110°C
  • Couplings simply connect to each other, automatically clicking into place and opening the valves
  • When disconnecting, the valves are automatically sealed, no leakage occurs
Specifica
Specifica
Rapid Coupling
25/Scale
Female connections, hose nozzle