missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyphosphoric acid, ≥83% phosphate (as P2O5) basis, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. p-7111729 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15690700

Marca: Honeywell-Fluka 04101500G

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 8017-16-1
Formula molecolare (HO3P)n
Numero MDL MFCD00084480
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name Polyphosphoric acid
SMILES [H]OP(O)(O)=O

Specifica

Materiale o nome chimico Polyphosphoric Acid
Nota nome phosphate (as P2O5) ≥83%
CAS max % ≤100%
Note percentuale saggio of phosphate as P2O5
Quantità 500 g
Percent Purity >83%
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato