Learn More
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottle Thread 32 to 28 mm
Bottle thread 25 mm
Bottle thread GL 32 to GL 27
Bottle thread GL 32 to GL 45
Bottle thread GL 45 to GL 35
Bottle thread GL 45 to GL 38
Bottle thread GL 45 to S 40
Bottleneck 19/26
Thread GL 32 to NS 24/29
Thread GL 32 to NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Adapter |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thread GL 32 to NS 24/29 |
| Quantità | 1 Ea. |