Learn More
Poulten & Graf GmbH Polypropylene Adaptor for FORTUNA™ Dispenser with Thread
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL 28
GL 30
GL 36
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for OPTIFIX and POLYFIX dispenser
- Made of Polypropylene
- Adapter with threads
- Can be used for most chemicals and liquids
Specifica
Specifica
| Product Type | Adapters for OPTIFIX and POLYFIX Dispensers |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | White |
| Descrizione | Adapters for OPTIFIX and POLYFIX dispensers |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | OPTIFIX and POLYFIX dispensers |
| Quantità | 1 |
| Dimensioni filo | GL 30 |