Learn More
Masterflex™ Raccordo scanalato in polipropilene
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/2 NPT x 1/2 in. tubing I.D.
1/2 NPT x 1/4 in. tubing I.D.
1/4 NPT x 1/2 in. tubing I.D.
1/4 NPT x 3/8 in. tubing I.D.
3/8 NPT x 1/2 in. tubing I.D.
3/8 NPT x 1/4 in. tubing I.D.
3/8 NPT x 3/8 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Quick and easy assembly
- Available in packs of ten
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | 1/2 NPT x 1/4 in. tubing I.D. |
| Quantità confezione | 10 Pack |
| Dimensione della porta | 1/8 in. orifice; 1-29/32 x 1 in. |
| Dimensioni filo | 1/2 in. NPT |
| Include | ETO or gamma sterilization |
| Product Type | Barbed Fitting |