Learn More
Buerkle™ Polypropylene Barrel Pump with Discharge Hose and Stopcock
Codice prodotto. p-8002459 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10261972
Marca: Buerkle™ 56000502
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Polypropylene Barrel Pump with Discharge Hose and Stopcock allow a fast transfer of liquids from barrels, canisters and tanks.
  • Seals made of PTFE
  • Good chemical resistance of PP allows acids, alkalis and aggressive detergents to be transferred
  • The low-mounted non-return valve of the barrel pump and the immersion depth that can be steplessly adjusted using the barrel screw joints ensure good removal of residual liquid
  • The barrel screw joint fastens the barrel's pump securely to the barrel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Portata 200 mL/stroke
Include Discharge Hose; Stop Cock
Dimensioni dell'apertura (sistema metrico) 32 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 60 cm
Da utilizzare con Barrel, Canister, Tanks, Foodstuffs
Profondità (sistema metrico) 50 cm
Pump Tube Length 50 cm
Resistance Properties Chemicals
Tipo Barrel Pump
Materiale Polypropylene, PTFE