Learn More
Kartell™ Polypropylene Rectangular Base
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
14 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes two rods that are 25cm long
- Rods can be screwed into one another to obtain desired height
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 293 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) base | 293 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) asta | 250 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 147 mm |
| Product Type | Base |
| Forma | Rectangular |
| Quantità | 1 Ea. |