Learn More
Semadeni™ Becher in polipropilene
Click to view available options
Colore:
Blu
Natural
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Translucent colors
- 30mL capacity
- Graduated
- Optional LDPE lids available for purchase
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatti come becher di laboratorio o dosaggio |
| Quantità | Confezione da 100 |
| Tipo | Becher |
| Monouso | Sì |
| Graduated | Sì |