Learn More
Semadeni™ Becher in polipropilene
Codice prodotto. 15323595
Click to view available options
Colore:
Blu
Natural
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15323595
Marca: Semadeni™ 8611
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent for the storage, mixing or pouring of liquids in the laboratory. Semadeni™ Color-Coded Plastic Beakers are manufactured from durable polypropylene.
  • Translucent colors
  • 30mL capacity
  • Graduated
  • Optional LDPE lids available for purchase
Specifica
Colore Yellow
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable as dosing or laboratory beakers
Tipo Becher
Monouso Single-use
Graduated