Learn More
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
Codice prodotto. 15200026 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Codice prodotto. 15200026
Marca: Brand™ 41010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene. I becher graduati con manico e scala in rilievo BRAND™ includono un manico ergonomico per una presa sicura. Il beccuccio funzionale consente di ridurre al minimo le fuoriuscite. La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio. Autoclavabili a 121 °C.
  • Manufactured from polypropylene.
  • Ergonomic handle provides secure grip.
  • Functional spout helps to minimize spills.
  • Embossed scale will not diminish with autoclaving.
  • Autoclavable at 121°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 117 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Altezza (sistema metrico) 181 mm
Incrementi 20 mL
Quantità 6/confezione
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità GMBH e CO KG
Scale Goffrato