Learn More
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
5000 ml
Descrizione
- In polipropilene.
- La maniglia ergonomica assicura una presa salda.
- Il beccuccio funzionale consente di ridurre al minimo le fuoriuscite.
- La scala in rilievo non si deteriora con l'autoclavaggio.
- Autoclavaggio a 121°C.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 74 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Incrementi | 5mL |
| Quantità | 12/confezione |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Sì |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | GMBH e CO KG |
| Scale | Goffrato |