Learn More
Ratiolab™ Polypropylene Black Cryo Boxes
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 2 mL Cryo Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Autoclavable and temperature-resistant from -90° to +121°C
- 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
- Stackable for safe transport
- Drain bores at the bottom for dew liquids
- Removable grid inserts
- Can also be used for larger vessels by removing the grid inserts
- 133 x 133 x 52 mm
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Snap-On Lid |
| Colore | Black |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo Box |
| Da utilizzare con (applicazione) | Safe Transport |
| Capacità | 1.2 to 2 mL Cryo Tubes |
| Include | Robust Hinge with Snap-On Lid |
| Temperatura max (sistema metrico) | 121°C |
| Min. Temperature (Metric) | -90°C |
| Vedi altri risultati |