Learn More
Kautex™ Polypropylene Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 132
pezzi 247
pezzi 512
Descrizione
- Low weight, leakproof and good transparency and glaze
- Outstanding chemical resistance and thermal stability
- Balanced stiffness and impact resistance
- Easily recyclable
- Ideal for product presentation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 18.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Packaging, Sending Samples, Presentation and Transport |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 247/Cs. |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 1 Ea. |
| Trasparenza | Si |
| Vedi altri risultati |