Learn More
Kautex™ Polypropylene Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 64
Descrizione
- Low weight, leakproof and good transparency and glaze.
- Outstanding chemical resistance and thermal stability.
- Balanced stiffness and impact resistance.
- Easily recyclable.
- Ideal for product presentation.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Colore | Transparent |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 64 pcs. per case |
| Sterilità | Non sterile |
| Larghezza (sistema metrico) | 94 mm |
| Certificazione/Conformità | Reference Declaration of Compliance |
| Closure Included | No |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |