Learn More
BRAND™ Bottle Adapter for PD-Tips
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Bottle Adapter
Descrizione
- Polypropylene construction
- Autoclavable
- Sterile, BIO-CERT™ quality
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 CE
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE-marked according to IVD-Directive 98/79 CE |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Bottle Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25 to 50mL PD-Tips |
| Quantità | 5 Pack |