Learn More
Kartell™ Portabottiglie in polipropilene
Click to view available options
Capacità:
Bottles (1 L, up to 95 mm dia.)
Bottles (2 L, up to 120 mm dia.)
Posizioni:
4
6
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from polypropylene for stability. Kartell™ Polypropylene Bottle Carriers provide a sturdy support to transport bottles in a laboratory.
- Two designs carry 6 1L bottles or 4 2L bottles
- Ergonomically designed handle
- Containers stack for space saving storage
Specifica
Specifica
| Product Type | Bottle Carrier |
| Capacità | Bottles (2 L, up to 120 mm dia.) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 4 |
| Sovrapponibile | Sì |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2L bottles: 413, 326, 3261 |
| Quantità | 5 Pack |
| Dimensioni (L x P x A) | 310 x 300 x 270mm |