Learn More
Integra Biosciences™ Bottiglia per sistema di aspirazione Vacusafe™
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per sistema di aspirazione VACUSAFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene bottle
- 4 liters
- For use with VACUSAFE Aspiration Systems
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Bottiglia con coperchio chiuso |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per sistema di aspirazione VACUSAFE |
| Materiale | Polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |