Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Cap in Polybag, 48 cm Diameter
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7227149 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17710129
Marca: Kolmi Hopen™ 70.001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These comfortable bouffant caps provide additional hygiene control for various industrial environments.
  • Lightweight for improved comfort
  • Ability to use a color code for tracking
  • Adapts to different head sizes
  • Single elastic band
  • Can be used to control environment for HACCP processes and various industries
  • 12 g/m2 material weight
Specifica
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Tipo di design Bouffant
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità EN ISO 9001
Quantità 100 Pk.
Diametro (sistema metrico) 48 cm
Da utilizzare con (applicazione) Industrial, Laboratory