Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Caps, 53 cm Diameter
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7227165 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
White
Include:
Caps and Polybags
Caps and Wall Dispenser
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17740129
Marca: Kolmi Hopen™ 70.011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These comfortable bouffant caps provide additional hygiene control for various industrial environments and come in polybags or wall dispensers for convenient use.
  • Lightweight for improved comfort
  • Ability to use a color code for tracking
  • Adapts to different head sizes
  • Single elastic band
  • 12 g/m2 material weight
Specifica
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Tipo di design Bouffant
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità EN ISO 9001
Quantità 100 Pk.
Diametro (sistema metrico) 53 cm
Include Caps and Wall Dispenser
Da utilizzare con (applicazione) Industrial, Laboratory