Learn More
Vitlab™ Ciotola in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 l
4 l
7 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
Descrizione
- White round bowl
- Polypropylene
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 7 L |
| Colore | White |
| Materiale | Polipropilene |
| Forma | Round |
| Tipo | Bowl |
| Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 320 mm |