Learn More
Vitlab™ Ciotola in polipropilene
Codice prodotto. 10438502
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 l
4 l
7 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
Codice prodotto. 10438502
Marca: Vitlab™ 42594
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Queste ciotole consentono di prevenire schizzi sulla superficie di lavoro con eventuali reazioni forti in recipienti scoperti. Le ciotole in polipropilene VITLAB™ sono dotate di un bordo ampio e stabile e di un anello di supporto circolare sul fondo.
  • White round bowl
  • Polypropylene
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Diametro (sistema metrico) 160 mm