Learn More
Vitlab™ Ciotola in polipropilene
Codice prodotto. 10528341
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 l
4 l
7 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
Codice prodotto. 10528341
Marca: Vitlab™ 42694
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Queste ciotole consentono di prevenire schizzi sulla superficie di lavoro con eventuali reazioni forti in recipienti scoperti. Le ciotole in polipropilene VITLAB™ sono dotate di un bordo ampio e stabile e di un anello di supporto circolare sul fondo.
  • White round bowl
  • Polypropylene
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore White
Materiale Polipropilene
Forma Round
Tipo Bowl
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Diametro (sistema metrico) 200 mm