Learn More
VITLAB™ Ciotole in polipropilene
Codice prodotto. 10394111
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
9 L
13 L
Include:
3 Bowls
5 Bowls
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 5
Codice prodotto. 10394111
Marca: VITLAB™ 42794
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per la miscelazione, il deposito e la conservazione di alimenti e prodotti da laboratorio. Le ciotole in polipropilene VITLAB™ sono robuste e leggere per garantire stabilità e durata. In diversi formati in polipropilene bianco di alta qualità. Per l'uso con alimenti.
Mix, store and save lab and foodstuff products. VITLAB™ Polypropylene Bowls are sturdy, lightweight bowls designed for stability and durability. Constructed of high-quality white polypropylene in a variety of sizes. Suitable for use with foodstuffs.
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 3 L
Colore White
Materiale Polipropilene
Forma Round
Tipo Bowl Set
Include 5 Bowls
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) 240 mm