Learn More
Sampling Systems™ Polypropylene Braided Cord
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
50 m
Dimensione della confezione:
10m
25m
50m
Descrizione
- For use with an Enviro Dipper
- Polypropylene construction
Specifica
Specifica
| Product Type | Braided Cord |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Enviro Dipper |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |