Learn More
Kartell™ Imbuti Buchner in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
70 ml
180 ml
285 mL
390 mL
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
42.5mm
55 mm
70 mm
80mm
90 mm
110 mm
160 mm
240mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Descrizione
Manufactured from robust, lightweight polypropylene for durability and excellent chemical resistance. Kartell™ Polypropylene Buchner Funnels with an integral filter is ideal for separating solids from liquids in a laboratory.
- Unbreakable, resistant to corrosion and heat
- Two piece construction allows top and bottom to be separated for easy clean up
- Autoclavable
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 90 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 390 mL |
| Materiale | Polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Descrizione | Buchner filter |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione, separazione di solidi da liquidi, raccolta di composti ricristallizzati |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 68 mm |
| Dimensione del poro | 2.5mm |