Learn More
Kartell™ Imbuti Buchner in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
70 ml
180 ml
285 mL
390 mL
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
42.5mm
55 mm
70 mm
80mm
90 mm
110 mm
160 mm
240mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Manufactured from robust, lightweight polypropylene for durability and excellent chemical resistance. Kartell™ Polypropylene Buchner Funnels with an integral filter is ideal for separating solids from liquids in a laboratory.
- Unbreakable, resistant to corrosion and heat
- Two piece construction allows top and bottom to be separated for easy clean up
- Autoclavable
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 110 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 810 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Descrizione | Buchner filter |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indicato per alimenti |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 92 mm |
| Dimensione del poro | 2.5 mm |