Learn More
Vitlab™ Secchio in polipropilene con beccuccio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Transparent
- Divided into 1 liter segments
- Stable handle and spout for easy emptying
- Highly resistant to chemicals
- Without lid
Specifica
Specifica
| Product Type | Portaprovette |
| Capacità (sistema metrico) | 15 l |
| Graduazioni | Sì |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 310 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 370 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |