Learn More
BRAND™ Polypropylene Burette Clamps
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For use with 1 Burette
For use with 2 Burettes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene construction
- White
- For use with support rods 8 to 14mm dia.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For use with 1 Burette |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per confezione | 1 Each |
| Tipo | Buret Holder |