Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Polypropylene Cap for E-Vac Aspiration System Vacuum Bottles
Click to view available options
Product Type:
Barbed Fitting Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessories for E-Vac system designed to collect critical or dangerous liquids
E-Vac aspiration systems available as 04397-10 and 13050-31, sold separately.
M.Vac Jr., polypropylene, Lid, cap
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Descrizione | M-Vac Jr. Lid with barbed tube fittings for 2L bottle |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 53B |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Barbed Fitting Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | E-Vac Aspiration System Vaccum Bottles |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |