Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Polypropylene Cap for E-Vac Aspiration System Vacuum Bottles
Codice prodotto. p-200004263
Click to view available options
Product Type:
Barbed Fitting Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15974991
Marca: Cole-Parmer™ Essentials EV612
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Optimize performance of your E-Vac aspiration system
  • Accessories for E-Vac system designed to collect critical or dangerous liquids
E-Vac aspiration systems available as 04397-10 and 13050-31, sold separately.
M.Vac Jr., polypropylene, Lid, cap
Specifica
Colore Natural
Descrizione M-Vac Jr. Lid with barbed tube fittings for 2L bottle
Materiale Polypropylene
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 53B
Monouso Reusable
Product Type Barbed Fitting Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) E-Vac Aspiration System Vaccum Bottles
Autoclavabile Non autoclavabile