Descrizione
- 45 mm polypropylene cap
- Two 15.24 cm stainless steel tubes
- Autoclavable
- Fits Corning glass and plastic vessels with GL45 mm threads
Order Info
DiameterMetricOuter
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | 2 stainless steel tubing ports |
| Dimensioni filo | GL 45 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |