Learn More
PYREX™ Tappi PYREX™ per matracci di Erlenmeyer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3016440 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro collo esterno (sistema metrico):
4.3 cm
4.8 cm
7 cm
7 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
500 mL, 1 L Erlenmeyer Flask
Fiasca di Erlenmeyer da 2 l
Fiasca di Erlenmeyer da 3 l
Fiasca di Erlenmeyer in plastica da 2 l
Per beuta di Erlenmeyer da 3 l in plastica
Descrizione:
Piatta
Style: Flat
Style: Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 250
Codice prodotto. 12393860
Marca: PYREX™ 431372
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
As supplied with Pyrex™ Brand Media/Solution bottles. Choose orange caps for temperatures to 140°C (284°F), red caps for temperatures to 180°C (356°F).
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2 μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Style: Vented
Diametro collo esterno (sistema metrico) 4.3 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 500 mL, 1 L Erlenmeyer Flask
Include 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
Product Type Cap
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 284°F
Temperature Range (Metric) 140°C
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.