Learn More
BRAND™ Provetta per centrifuga in polipropilene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Base
Con base
Senza base
Without Base
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 300
pezzi 750
Beskrivelse
- Polypropylene (PP)
- Translucent.
- Withstands RCF up to 3000.
- Graduated, available non-sterile and y-ray sterilized in 15 ml (graduated up to 13 ml) or 50 ml.
- Screw cap PE with sealing cone.
- High clarity.
Tekniske data
Tekniske data
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Without Base |
| Sterilità | Sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| Graduated | Yes |
| Product Type | Centrifuge Tube |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion