Learn More
BRAND™ Provetta per centrifuga in polipropilene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Base
Con base
Senza base
Without Base
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 300
pezzi 750
Descrizione
- Polypropylene (PP)
- Translucent.
- Withstands RCF up to 3000.
- Graduated, available non-sterile and y-ray sterilized in 15 ml (graduated up to 13 ml) or 50 ml.
- Screw cap PE with sealing cone.
- High clarity.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polipropilene, tappo a vite in polietilene |
| Include | Senza base |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 114 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 30 mm |
| Graduated | Sì |
| Product Type | Provetta da centrifuga |
| Vedi altri risultati |