Learn More
BRAND™ Provetta per centrifuga in polipropilene
Codice prodotto. p-8004493 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Base
Con base
Senza base
Without Base
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 300
pezzi 750
Codice prodotto. 10131921
Marca: BRAND™ 114823
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza. Le provette per centrifuga BRAND™ in polipropilene possono resistere a RCF fino a 3000. Graduate e marcate CE in base alla Direttiva IVD 98/79 CE. Disponibili senza sterilizzazione e con sterilizzazione con raggi y con capacità di 15 ml o 50 ml, con o senza base. Tappi a vite in polietilene con cono sigillante inclusi.
  • Polypropylene (PP)
  • Translucent.
  • Withstands RCF up to 3000.
  • Graduated, available non-sterile and y-ray sterilized in 15 ml (graduated up to 13 ml) or 50 ml.
  • Screw cap PE with sealing cone.
  • High clarity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Polipropilene
Include Con base
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Graduated
Product Type Provetta da centrifuga
RCF max 3000 xG