Learn More
ratiolab™ Polypropylene Centrifuge Tubes with Cap
Codice prodotto. 10352870
Click to view available options
Forma del fondo:
Conical
Flat
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Diametro (sistema metrico):
17 mm
30 mm
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 300
pezzi 750
Codice prodotto. 10352870
Marca: ratiolab™ 3300001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Centrifuge tubes with either a conical or self-standing bottom, red screw cap and printed graduations.
  • Certified to be free from RNase, DNase, Endoxins, Pyrogens and ATP
  • Temperature Range: -80°C to +121°C
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Red
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Include Tubes with Cap
N. per confezione 25 Tubes/Pk.
Quantità 12 Pk.
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.7 oz.
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area No
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Graduazioni Printed
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 11,000 x g