Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polipropilene (PP)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10509891 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
250 mL
500 mL
RCF max:
12,000 x g
12000 xG
15500 xG
3000 xG
6000 xG
Tipo di chiusura:
CentriStar
Not Included
Plug
Dimensione della confezione:
pezzi 102
pezzi 36
pezzi 500
Codice prodotto. 10509891
Marca: Corning™ 430897
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene trasparente per una resistenza chimica superiore. Le provette da centrifuga Corning™ in polipropilene sono la soluzione ideale per la centrifugazione.
  • Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot.
  • Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStarTM cap or the original plug seal cap.
  • Sterile. RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
  • 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only.
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Materiale chiusura Polietilene
Colore chiusura Orange
Diameter (English) Outside 1.1 in.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso
Materiale Polipropilene
N. per custodia 500
N. per confezione 25
Imballaggio Senza rack
Sterilità Sterile
Forma Profilo conico
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Forma del fondo Profilo conico
Tipo di chiusura Plug
Writing Area Ampia area bianca per marcatura
Diametro (sistema metrico) 29.1 mm
Graduated
Product Type Provetta per centrifuga con fondo stabile e tappo in polietilene
RCF max 3000 xG
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado