Learn More
Buerkle™ Polypropylene Check Valve
Codice prodotto. 10710226 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10710226
Marca: Buerkle™ 85400012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Valve made of PP and POM, seal made of EPDM, springs made of stainless steel 1.4401.
  • Max. operating pressure 6 bar (at +20 °C)
  • Max. operating temperature 80 °C
  • Pressure difference 12 mbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Min. Operating Temperature (Metric) 80°C
Quantità confezione 1
Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
Product Type Check Valve